Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Oncostatin M / OSM Protein
Código de producto. 16065881
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16065881 100 μg 100 microgramos
16075881 10 μg 10 microgramos
16015891 50 μg 50 microgramos
16095881 200 μg 200 microgramos
16005891 500 μg 500 microgramos
16085881 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16065881
Marca: enQuireBio™ QP8670ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Oncostatin M / OSM, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001306037.1
ID de gen (Entrez) 5008
Nombre Oncostatin M / OSM Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen OSM
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia AAIGSCSKEY RVLLGQLQKQ TDLMQDTSRL LDPYIRIQGL DVPKLREHCR ERPGAFPSEE TLRGLGRRGF LQTLNATLGC VLHRLADLEQ RLPKAQDLER SGLNIEDLEK LQMARPNILG LRNNIYCMAQ LLDNSDTAEP TKAGRGASQP PTPTPASDAF QRKLEGCRFL HGYHRFMHSV GRVFSKWGES PNRSR
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.