missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human Myoglobin Protein
Recombinant Protein
688.00€ - 2425.00€
Especificaciones
Formulación | 0.2 μm filtered solution in 25 mM Tris-HCl (pH 8.0) |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 4151 |
Peso molecular | MolecularWeight-theroretical: 17.1 kDa |
Requisitos de almacenamiento | Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/μg of Myoglobin as determined by LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18686087
|
Novus Biologicals™
NBP3-07108-500ug |
500 μg |
1560.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18639407
|
Novus Biologicals™
NBP3-07108-1mg |
1 mg |
2425.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18642467
|
Novus Biologicals™
NBP3-07108-100ug |
100 μg |
688.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Especificaciones
0.2 μm filtered solution in 25 mM Tris-HCl (pH 8.0) | |
MolecularWeight-theroretical: 17.1 kDa | |
Less than 1.0 EU/μg of Myoglobin as determined by LAL method. | |
MB | |
Human | |
Purified | |
>95%, by SDS-PAGE |
4151 | |
Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
MGC13548, myoglobin, PVALB | |
Unconjugated | |
Recombinant | |
Cancer, Cardiovascular Biology | |
Myoglobin |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Novus Biologicals™ Recombinant Human Myoglobin Protein