Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human Myoglobin Protein
Código de producto. 18686087 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
500 microgramos
18686087 500 μg 500 microgramos
18639407 1 mg 1 miligramo
18642467 100 μg 100 microgramos
3 options
Código de producto. 18686087
Marca: Novus Biologicals™ NBP307108500ug
Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulación 0.2 μm filtered solution in 25 mM Tris-HCl (pH 8.0)
ID de gen (Entrez) 4151
Peso molecular MolecularWeight-theroretical: 17.1 kDa
Cantidad 500 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/μg of Myoglobin as determined by LAL method.
Alias de gen MGC13548, myoglobin, PVALB
Símbolo de gen MB
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Formulario Purified
Categoría de investigación Cancer, Cardiovascular Biology
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE
Expresión Myoglobin