missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human Myoglobin Protein

Código de producto. 18642467 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18642467 100 μg 100 microgramos
18686087 500 μg 500 microgramos
18639407 1 mg 1 miligramo
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18642467

Marca: Novus Biologicals™ NBP307108100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Formulación 0.2 μm filtered solution in 25 mM Tris-HCl (pH 8.0)
ID de gen (Entrez) 4151
Peso molecular MolecularWeight-theroretical: 17.1 kDa
Cantidad 100 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/μg of Myoglobin as determined by LAL method.
Alias de gen MGC13548, myoglobin, PVALB
Símbolo de gen MB
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Formulario Purified
Categoría de investigación Cancer, Cardiovascular Biology
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE
Expresión Myoglobin
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.