missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human Lipocalin-2/NGAL Protein
Recombinant Protein
205.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Bioactivity |
---|---|
Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4, with 0.05 % Tween-20. |
ID de gen (Entrez) | 3934 |
Peso molecular | MolecularWeight-theroretical: 41 kDa |
Requisitos de almacenamiento | Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2 to 8 C for 1 month and (at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze/thaw cycles.) |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18687766
|
Novus Biologicals™
NBP2-61329-10ug |
10 μg |
205.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18603338
|
Novus Biologicals™
NBP2-61329-100ug |
100 μg |
674.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18653379
|
Novus Biologicals™
NBP2-61329-1000ug |
1000 μg |
2155.00€
1000 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18673668
|
Novus Biologicals™
NBP2-61329-500ug |
500 μg |
1480.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Lipocalin-2/NGAL protein is fully biologically active when compared to standard. The ED50 as determined by a cell proliferation assay using human TF-1 cells is less than 0.5 ng/mL, corresponding to a specific activity of > 2.0 x 10^6 IU/mg.Especificaciones
Bioactivity | |
3934 | |
Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2 to 8 C for 1 month and (at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze/thaw cycles.) | |
24p3, 25 kDa alpha-2-microglobulin-related subunit of MMP-9, HNL, LCN2, lipocalin 2, lipocalin 2 (oncogene 24p3), Lipocalin-2, migration-stimulating factor inhibitor, MSFI, neutrophil gelatinase-associated lipocalin, NGALlipocalin-2, Oncogene 24p3, p25, siderocalin | |
Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL Apportion stock solutions into working aliquots and store (at <-20°C.) | |
>95%, by SDS-PAGE and HPLC |
Lyophilized from a 0.2 μm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4, with 0.05 % Tween-20. | |
MolecularWeight-theroretical: 41 kDa | |
Less than 0.1 EU/μg of Lipocalin-2/NGAL as determined by LAL method. | |
LCN2 | |
Alzheimers Research, Lipid and Metabolism, Neurodegeneration, Neuroscience | |
Lipocalin-2/NGAL |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Novus Biologicals™ Recombinant Human Lipocalin-2/NGAL Protein