missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human Lipocalin-2/NGAL Protein

Código de producto. 18673668 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 μg
100 μg
10 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
1000 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18673668 500 μg 500 microgramos
18687766 10 μg 10 microgramos
18603338 100 μg 100 microgramos
18653379 1000 μg 1000 microgramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18673668

Marca: Novus Biologicals™ NBP261329500ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Lipocalin-2/NGAL protein is fully biologically active when compared to standard. The ED50 as determined by a cell proliferation assay using human TF-1 cells is less than 0.5 ng/mL, corresponding to a specific activity of > 2.0 x 10^6 IU/mg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4, with 0.05 % Tween-20.
ID de gen (Entrez) 3934
Peso molecular MolecularWeight-theroretical: 41 kDa
Cantidad 500 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2 to 8 C for 1 month and (at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze/thaw cycles.)
Concentración de endotoxinas Less than 0.1 EU/μg of Lipocalin-2/NGAL as determined by LAL method.
Alias de gen 24p3, 25 kDa alpha-2-microglobulin-related subunit of MMP-9, HNL, LCN2, lipocalin 2, lipocalin 2 (oncogene 24p3), Lipocalin-2, migration-stimulating factor inhibitor, MSFI, neutrophil gelatinase-associated lipocalin, NGALlipocalin-2, Oncogene 24p3, p25, siderocalin
Símbolo de gen LCN2
Reconstitución Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL Apportion stock solutions into working aliquots and store (at <-20°C.)
Categoría de investigación Alzheimers Research, Lipid and Metabolism, Neurodegeneration, Neuroscience
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE and HPLC
Expresión Lipocalin-2/NGAL
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.