Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Interleukin enhancer-binding factor 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Interleukin enhancer-binding factor 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2485.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001254738.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 3608 |
Nombre | Interleukin enhancer-binding factor 2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16003931
|
enQuireBio™
QP8309-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16043931
|
enQuireBio™
QP8309-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16093921
|
enQuireBio™
QP8309-ec-100ug |
100 μg |
554.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16023931
|
enQuireBio™
QP8309-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16033931
|
enQuireBio™
QP8309-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16013931
|
enQuireBio™
QP8309-ec-1mg |
1 mg |
2485.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_001254738.1 | |
Interleukin enhancer-binding factor 2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3608 | |
Research Use Only | |
ILF2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRGDRGRGRG GRFGSRGGPG GGFRPFVPHI PFDFYLCEMA FPRVKPAPDE TSFSEALLKR NQDLAPNSAE QASILSLVTK INNVIDNLIV APGTFEVQIE EVRQVGSYKK GTMTTGHNVA DLVVILKILP TLEAVAALGN KVVESLRAQD PSEVLTMLTN ETGFEISSSD ATVKILITTV PPNLRKLDPE LHLDIKVLQS ALAAIRHARW FEENASQSTV KVLIRLLKDL RIRFPGFEPL TPWILDLLGH YAVMNNPTRQ PLALNVAYRR CLQILAAGLF LPGSVGITDP CESGNFRVHT VMTLEQQDMV CYTAQTLVRI LSHGGFRKIL GQEGDASYLA SEISTWDGVI VTPSEKAYEK PPEKKEGEEE EENTEEPPQG EEEESMETQE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Human Interleukin enhancer-binding factor 2 Protein