Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Interleukin enhancer-binding factor 2 Protein
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
Número de acceso | NP_001254738.1 |
ID de gen (Entrez) | 3608 |
Nombre | Interleukin enhancer-binding factor 2 Protein |
Cantidad | 200 μg |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | ILF2 |
Longitud de la proteína | Full Length |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Mostrar más |
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Interleukin enhancer-binding factor 2 Protein >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction