Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Interleukin enhancer-binding factor 2 Protein
Código de producto. 16003931
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16003931
Marca: enQuireBio™ QP8309ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Interleukin enhancer-binding factor 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001254738.1
ID de gen (Entrez) 3608
Nombre Interleukin enhancer-binding factor 2 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ILF2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MRGDRGRGRG GRFGSRGGPG GGFRPFVPHI PFDFYLCEMA FPRVKPAPDE TSFSEALLKR NQDLAPNSAE QASILSLVTK INNVIDNLIV APGTFEVQIE EVRQVGSYKK GTMTTGHNVA DLVVILKILP TLEAVAALGN KVVESLRAQD PSEVLTMLTN ETGFEISSSD ATVKILITTV PPNLRKLDPE LHLDIKVLQS ALAAIRHARW FEENASQSTV KVLIRLLKDL RIRFPGFEPL TPWILDLLGH YAVMNNPTRQ PLALNVAYRR CLQILAAGLF LPGSVGITDP CESGNFRVHT VMTLEQQDMV CYTAQTLVRI LSHGGFRKIL GQEGDASYLA SEISTWDGVI VTPSEKAYEK PPEKKEGEEE EENTEEPPQG EEEESMETQE
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.