Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Interleukin-21 / IL-21 Protein
Recombinant Protein
116.00€ - 7720.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001193935.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 59067 |
Nombre | Interleukin-21 / IL-21 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15936039
|
enQuireBio™
QP5394-2ug |
2 μg |
116.00€
2 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15916039
|
enQuireBio™
QP5394-10ug |
10 μg |
273.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15906039
|
enQuireBio™
QP5394-100ug |
100 μg |
1025.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15946039
|
enQuireBio™
QP5394-500ug |
500 μg |
4840.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15926039
|
enQuireBio™
QP5394-1mg |
1 mg |
7720.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_001193935.1 | |
Interleukin-21 / IL-21 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Measured by mino cell proliferation. | |
Human | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, pH 7.5 |
59067 | |
Research Use Only | |
IL21 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MLKTLNLGSC VIATNLQEIR NGFSEIRGSV QAKDGNIDIR ILRRTESLQD TKPANRCCLL RHLLRLYLDR VFKNYQTPDH YTLRKISSLA NSFLTIKKDL RLCHAHMTCH CGEEAMKKYS QILSHFEKLE PQAAVVKALG ELDILLQWME ETE | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Interleukin-21 / IL-21 Protein