Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Interleukin-21 / IL-21 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_001193935.1 |
| ID de gen (Entrez) | 59067 |
| Nombre | Interleukin-21 / IL-21 Protein |
| Cantidad | 10 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
| Símbolo de gen | IL21 |
| Actividad biológica | Measured by mino cell proliferation. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |