Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Interleukin-21 / IL-21 Protein
Código de producto. 15936039
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
2 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 15936039
Marca: enQuireBio™ QP53942ug
Recombinant Protein
Especificaciones
Número de acceso NP_001193935.1
ID de gen (Entrez) 59067
Nombre Interleukin-21 / IL-21 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen IL21
Actividad biológica Measured by mino cell proliferation.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MLKTLNLGSC VIATNLQEIR NGFSEIRGSV QAKDGNIDIR ILRRTESLQD TKPANRCCLL RHLLRLYLDR VFKNYQTPDH YTLRKISSLA NSFLTIKKDL RLCHAHMTCH CGEEAMKKYS QILSHFEKLE PQAAVVKALG ELDILLQWME ETE
Tampón 10 mM sodium phosphate, pH 7.5
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.