missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL22 / Interleukin 22 Protein
A DNA sequence encoding the Human IL22 / Interleukin 22, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 3420.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_065386.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 50616 |
Nombre | IL22 / Interleukin 22 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15923518
|
enQuireBio™
QP10327-EC-2UG |
2 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15903518
|
enQuireBio™
QP10327-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15993508
|
enQuireBio™
QP10327-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15913518
|
enQuireBio™
QP10327-EC-250UG |
250 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_065386.1 | |
IL22 / Interleukin 22 Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAPISSHCRL DKSNFQQPYI TNRTFMLAKE ASLADNNTDV RLIGEKLFHG VSMSERCYLM KQVLNFTLEE VLFPQSDRFQ PYMQEVVPFL ARLSNRLSTC HIEGDDLHIQ RNVQKLKDTV KKLGESGEIK AIGELDLLFM SLRNACI | |
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
50616 | |
Research Use Only | |
IL22 | |
The ED50 as determined by inducing IL-10 secretion of human COLO 205 cells is less than 0.3 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 3.3 M 106 IU/mg. | |
Human | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 5.0, lyophilized |