Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL22 / Interleukin 22 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_065386.1 |
| ID de gen (Entrez) | 50616 |
| Nombre | IL22 / Interleukin 22 Protein |
| Cantidad | 250 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
| Símbolo de gen | IL22 |
| Longitud de la proteína | Partial (see sequence information for more details). |
| Actividad biológica | The ED50 as determined by inducing IL-10 secretion of human COLO 205 cells is less than 0.3 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 3.3 M 106 IU/mg. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Mostrar más |