Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL22 / Interleukin 22 Protein
Código de producto. 15923518
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
250 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
250 microgramos
15923518 2 μg 2 microgramos
15903518 10 μg 10 microgramos
15993508 100 μg 100 microgramos
15913518 250 μg 250 microgramos
4 options
Código de producto. 15923518
Marca: enQuireBio™ QP10327ec2ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Human IL22 / Interleukin 22, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_065386.1
ID de gen (Entrez) 50616
Nombre IL22 / Interleukin 22 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Símbolo de gen IL22
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Actividad biológica The ED50 as determined by inducing IL-10 secretion of human COLO 205 cells is less than 0.3 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 3.3 M 106 IU/mg.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MAPISSHCRL DKSNFQQPYI TNRTFMLAKE ASLADNNTDV RLIGEKLFHG VSMSERCYLM KQVLNFTLEE VLFPQSDRFQ PYMQEVVPFL ARLSNRLSTC HIEGDDLHIQ RNVQKLKDTV KKLGESGEIK AIGELDLLFM SLRNACI
Tampón 0.2 um filtered PBS, pH 5.0, lyophilized
Grado de pureza o calidad Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.