missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IFNA4 / Interferon alpha-4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IFNA4 / Interferon alpha-4, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2485.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_066546.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 3441 |
Nombre | IFNA4 / Interferon alpha-4 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16001540
|
enQuireBio™
QP6202-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16041540
|
enQuireBio™
QP6202-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16091530
|
enQuireBio™
QP6202-ec-100ug |
100 μg |
554.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16021540
|
enQuireBio™
QP6202-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16031540
|
enQuireBio™
QP6202-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16011540
|
enQuireBio™
QP6202-ec-1mg |
1 mg |
2485.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_066546.1 | |
IFNA4 / Interferon alpha-4 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3441 | |
Research Use Only | |
IFNA4 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
CDLPQTHSLG NRRALILLAQ MGRISHFSCL KDRHDFGFPE EEFDGHQFQK AQAISVLHEM IQQTFNLFST EDSSAAWEQS LLEKFSTELY QQLNDLEACV IQEVGVEETP LMNEDSILAV RKYFQRITLY LTEKKYSPCA WEVVRAEIMR SLSFSTNLQK RLRRKD | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human IFNA4 / Interferon alpha-4 Protein