missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human IFNA4 / Interferon alpha-4 Protein

Código de producto. 16091530
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16091530 100 μg 100 microgramos
16001540 10 μg 10 microgramos
16041540 50 μg 50 microgramos
16021540 200 μg 200 microgramos
16031540 500 μg 500 microgramos
16011540 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16091530 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP6202ec100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IFNA4 / Interferon alpha-4, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_066546.1
ID de gen (Entrez) 3441
Nombre IFNA4 / Interferon alpha-4 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen IFNA4
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia CDLPQTHSLG NRRALILLAQ MGRISHFSCL KDRHDFGFPE EEFDGHQFQK AQAISVLHEM IQQTFNLFST EDSSAAWEQS LLEKFSTELY QQLNDLEACV IQEVGVEETP LMNEDSILAV RKYFQRITLY LTEKKYSPCA WEVVRAEIMR SLSFSTNLQK RLRRKD
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.