Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IFNA4 / Interferon alpha-4 Protein
Código de producto. 16021540
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16021540
Marca: enQuireBio™ QP6202ec200ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IFNA4 / Interferon alpha-4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_066546.1
ID de gen (Entrez) 3441
Nombre IFNA4 / Interferon alpha-4 Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen IFNA4
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia CDLPQTHSLG NRRALILLAQ MGRISHFSCL KDRHDFGFPE EEFDGHQFQK AQAISVLHEM IQQTFNLFST EDSSAAWEQS LLEKFSTELY QQLNDLEACV IQEVGVEETP LMNEDSILAV RKYFQRITLY LTEKKYSPCA WEVVRAEIMR SLSFSTNLQK RLRRKD
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.