Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human H1F0 / Histone H1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) H1F0 / Histone H1, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3545.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_005309.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 3005 |
Nombre | H1F0 / Histone H1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16001090
|
enQuireBio™
QP6137-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16041090
|
enQuireBio™
QP6137-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16091080
|
enQuireBio™
QP6137-ec-100ug |
100 μg |
800.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16021090
|
enQuireBio™
QP6137-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16031090
|
enQuireBio™
QP6137-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16011090
|
enQuireBio™
QP6137-ec-1mg |
1 mg |
3545.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_005309.1 | |
H1F0 / Histone H1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3005 | |
Research Use Only | |
H1F0 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MTENSTSAP AAKPKRAKAS KKSTDHPKYS DMIVAAIQAE KNRAGSSRQS IQKYIKSHYK VGENADSQIK LSIKRLVTTG VLKQTKGVGA SGSFRLAKSD EPKKSVAFKK TKKEIKKVAT PKKASKPKKA ASKAPTKKPK ATPVKKAKKK LAATPKKAKK PKTVKAKPVK ASKPKKAKPV KPKAKSSAKR AGKKK | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human H1F0 / Histone H1 Protein