Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human H1F0 / Histone H1 Protein
Código de producto. 16001090
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16001090 10 μg 10 microgramos
16041090 50 μg 50 microgramos
16091080 100 μg 100 microgramos
16021090 200 μg 200 microgramos
16031090 500 μg 500 microgramos
16011090 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16001090
Marca: enQuireBio™ QP6137ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) H1F0 / Histone H1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_005309.1
ID de gen (Entrez) 3005
Nombre H1F0 / Histone H1 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen H1F0
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MTENSTSAP AAKPKRAKAS KKSTDHPKYS DMIVAAIQAE KNRAGSSRQS IQKYIKSHYK VGENADSQIK LSIKRLVTTG VLKQTKGVGA SGSFRLAKSD EPKKSVAFKK TKKEIKKVAT PKKASKPKKA ASKAPTKKPK ATPVKKAKKK LAATPKKAKK PKTVKAKPVK ASKPKKAKPV KPKAKSSAKR AGKKK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.