Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human H1F0 / Histone H1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) H1F0 / Histone H1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6137-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16041090
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_005309.1
H1F0 / Histone H1 Protein
Research Use Only
H1F0
Recombinant Protein
E. coli
MTENSTSAP AAKPKRAKAS KKSTDHPKYS DMIVAAIQAE KNRAGSSRQS IQKYIKSHYK VGENADSQIK LSIKRLVTTG VLKQTKGVGA SGSFRLAKSD EPKKSVAFKK TKKEIKKVAT PKKASKPKKA ASKAPTKKPK ATPVKKAKKK LAATPKKAKK PKTVKAKPVK ASKPKKAKPV KPKAKSSAKR AGKKK
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
3005
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol