Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GFRA1 Protein
A cDNA sequence encoding the GFRA1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00€ - 8190.00€
Especificaciones
Nombre | GFRA1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15998918
|
enQuireBio™
QP11957-2ug |
2 μg |
143.00€
2 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15978918
|
enQuireBio™
QP11957-10ug |
10 μg |
222.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15988918
|
enQuireBio™
QP11957-1mg |
1 mg |
8190.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
GFRA1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
GFRA1 filtered (0.4 microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in phosphate buffered saline pH 7.5 containing 5 % (w/v) trehalose. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Human (HEK293) | |
DRLDCVKASD QCLKEQSCST KYRTLRQCVA GKETNFSLAS GLEAKDECRS AMEALKQKSL YNCRCKRGMK KEKNCLRIYW SMYQSLQGND LLEDSPYEPV NSRLSDIFRV VPFISVEHIP KGNNCLDAAK ACNLDDICKK YRSAYITPCT TSVSNDVCNR RKCHKALRQF FDKVPAKHSY GMLFCSCRDI ACTERRRQTI VPVCSYEERE KPNCLNLQDS CKTNYICRSR LADFFTNCQP ESRSVSSCLK ENYADCLLAY SGLIGTVMTP NYIDSSSLSV APWCDCSNSG NDLEECLKFL NFFKDNTCLK NAIQAFGNGS DVTVWQPAFP VQTTTATTTT ALRVKNKPLG PAGSENEIPT HVLPPCANLQ AQKLKSNVSG NTHLCISNGN YEKEGLGAS H HHHHHHHHH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human GFRA1 Protein