Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GFRA1 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | GFRA1 Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | Human (HEK293) |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | DRLDCVKASD QCLKEQSCST KYRTLRQCVA GKETNFSLAS GLEAKDECRS AMEALKQKSL YNCRCKRGMK KEKNCLRIYW SMYQSLQGND LLEDSPYEPV NSRLSDIFRV VPFISVEHIP KGNNCLDAAK ACNLDDICKK YRSAYITPCT TSVSNDVCNR RKCHKALRQF FDKVPAKHSY GMLFCSCRDI ACTERRRQTI VPVCSYEERE KPNCLNLQDS CKTNYICRSR LADFFTNCQP ESRSVSSCLK ENYADCLLAY SGLIGTVMTP NYIDSSSLSV APWCDCSNSG NDLEECLKFL NFFKDNTCLK NAIQAFGNGS DVTVWQPAFP VQTTTATTTT ALRVKNKPLG PAGSENEIPT HVLPPCANLQ AQKLKSNVSG NTHLCISNGN YEKEGLGAS H HHHHHHHHH |
| Tampón | GFRA1 filtered (0.4 microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in phosphate buffered saline pH 7.5 containing 5 % (w/v) trehalose. |
| Mostrar más |