Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GFRA1 Protein
Código de producto. 15988918
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
15988918 1 mg 1 miligramo
15998918 2 μg 2 microgramos
15978918 10 μg 10 microgramos
3 options
Código de producto. 15988918
Marca: enQuireBio™ QP119571mg
A cDNA sequence encoding the GFRA1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre GFRA1 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Human (HEK293)
Etiqueta de proteína His
Secuencia DRLDCVKASD QCLKEQSCST KYRTLRQCVA GKETNFSLAS GLEAKDECRS AMEALKQKSL YNCRCKRGMK KEKNCLRIYW SMYQSLQGND LLEDSPYEPV NSRLSDIFRV VPFISVEHIP KGNNCLDAAK ACNLDDICKK YRSAYITPCT TSVSNDVCNR RKCHKALRQF FDKVPAKHSY GMLFCSCRDI ACTERRRQTI VPVCSYEERE KPNCLNLQDS CKTNYICRSR LADFFTNCQP ESRSVSSCLK ENYADCLLAY SGLIGTVMTP NYIDSSSLSV APWCDCSNSG NDLEECLKFL NFFKDNTCLK NAIQAFGNGS DVTVWQPAFP VQTTTATTTT ALRVKNKPLG PAGSENEIPT HVLPPCANLQ AQKLKSNVSG NTHLCISNGN YEKEGLGAS H HHHHHHHHH
Tampón GFRA1 filtered (0.4 microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in phosphate buffered saline pH 7.5 containing 5 % (w/v) trehalose.
Grado de pureza o calidad Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.