missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FGFBP Protein
A cDNA sequence encoding the FGFBP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00€ - 8190.00€
Especificaciones
Nombre | FGFBP Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15918658
|
enQuireBio™
QP11873-2ug |
2 μg |
143.00€
2 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15998648
|
enQuireBio™
QP11873-10ug |
10 μg |
222.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15908658
|
enQuireBio™
QP11873-1mg |
1 mg |
8190.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
FGFBP Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
FGFBP protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSKKKVKNG LHSKVVSEQK DTLGNTQIKQ KSRPGNKGKF VTKDQANCRW AATEQEEGIS LKVECTQLDH EFSCVFAGNP TSCLKLKDER VYWKQVARNL RSQKDICRYS KTAVKTRVCR KDFPESSLKL VSSTLFGNTK PRKEKTEMSP REHIKGKETT PSSLAVTQTM ATKAPECVED PDMANQRKTA LEFCGETWSS LCTFFLSIVQ DTSC | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human FGFBP Protein