Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FGFBP Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | FGFBP Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSKKKVKNG LHSKVVSEQK DTLGNTQIKQ KSRPGNKGKF VTKDQANCRW AATEQEEGIS LKVECTQLDH EFSCVFAGNP TSCLKLKDER VYWKQVARNL RSQKDICRYS KTAVKTRVCR KDFPESSLKL VSSTLFGNTK PRKEKTEMSP REHIKGKETT PSSLAVTQTM ATKAPECVED PDMANQRKTA LEFCGETWSS LCTFFLSIVQ DTSC |
| Tampón | FGFBP protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 10% glycerol and 1mM DTT. |
| Mostrar más |