missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human FGFBP Protein

Código de producto. 15998648
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15998648 10 μg 10 microgramos
15918658 2 μg 2 microgramos
15908658 1 mg 1 miligramo
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15998648

Marca: enQuireBio™ QP1187310ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the FGFBP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

Nombre FGFBP Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSKKKVKNG LHSKVVSEQK DTLGNTQIKQ KSRPGNKGKF VTKDQANCRW AATEQEEGIS LKVECTQLDH EFSCVFAGNP TSCLKLKDER VYWKQVARNL RSQKDICRYS KTAVKTRVCR KDFPESSLKL VSSTLFGNTK PRKEKTEMSP REHIKGKETT PSSLAVTQTM ATKAPECVED PDMANQRKTA LEFCGETWSS LCTFFLSIVQ DTSC
Tampón FGFBP protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 10% glycerol and 1mM DTT.
Grado de pureza o calidad Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.