missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FABP6 / I-BABP Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) FABP6 / I-BABP, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001035532.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 2172 |
Nombre | FABP6 / I-BABP Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15909379
|
enQuireBio™
QP6015-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15929379
|
enQuireBio™
QP6015-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15919379
|
enQuireBio™
QP6015-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15939379
|
enQuireBio™
QP6015-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15949379
|
enQuireBio™
QP6015-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15959379
|
enQuireBio™
QP6015-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001035532.1 | |
FABP6 / I-BABP Protein | |
Not determined. | |
Full Length of BC022489 | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
2172 | |
Research Use Only | |
FABP6 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAFTGKFEME SEKNYDEFMK LLGISSDVIE KAHNFKIVTE VQQDGQDFTW SQHYYGGHTM TNKFTVGKES NIQTMGGKTF KATVQMEGGK LVVNFPNYHQ TSEIVGDKLV EVSTIGGVTY ERVSKRLA | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |