Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FABP6 / I-BABP Protein
Código de producto. 15919379
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
15919379 10 μg 10 microgramos
15959379 50 μg 50 microgramos
15909379 100 μg 100 microgramos
15939379 200 μg 200 microgramos
15949379 500 μg 500 microgramos
15929379 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 15919379
Marca: enQuireBio™ QP6015ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) FABP6 / I-BABP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001035532.1
ID de gen (Entrez) 2172
Nombre FABP6 / I-BABP Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen FABP6
Longitud de la proteína Full Length of BC022489
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MAFTGKFEME SEKNYDEFMK LLGISSDVIE KAHNFKIVTE VQQDGQDFTW SQHYYGGHTM TNKFTVGKES NIQTMGGKTF KATVQMEGGK LVVNFPNYHQ TSEIVGDKLV EVSTIGGVTY ERVSKRLA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.