Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FABP6 / I-BABP Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_001035532.1 |
| ID de gen (Entrez) | 2172 |
| Nombre | FABP6 / I-BABP Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | FABP6 |
| Longitud de la proteína | Full Length of BC022489 |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |