Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DR6 / TNFRSF21 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DR6 / TNFRSF21, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_055267.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 27242 |
Nombre | DR6 / TNFRSF21 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16016040
|
enQuireBio™
QP6815-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16036040
|
enQuireBio™
QP6815-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16026040
|
enQuireBio™
QP6815-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16046040
|
enQuireBio™
QP6815-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16056040
|
enQuireBio™
QP6815-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16066040
|
enQuireBio™
QP6815-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_055267.1 | |
DR6 / TNFRSF21 Protein | |
Not determined. | |
Cytoplasmic Domain | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
27242 | |
Research Use Only | |
TNFRSF21 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
RKSSRTLKKG PRQDPSAIVE KAGLKKSMTP TQNREKWIYY CNGHGIDILK LVAAQVGSQW KDIYQFLCNA SEREVAAFSN GYTADHERAY AALQHWTIRG PEASLAQLIS ALRQHRRNDV VEKIRGLMED TTQLETDKLA LPMSPSPLSP SPIPSPNAKL ENSALLTVEP SPQDKNKGFF VDESEPLLRC DSTSSGSSAL SRNGSFITKE KKDTVLRQVR LDPCDLQPIF DDMLHFLNPE ELRVIEEIPQ AEDKLDRLFE IIGVKSQEAS QTLLDSVYSH LPDLL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |