Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DR6 / TNFRSF21 Protein
Código de producto. 16016040
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16016040 100 μg 100 microgramos
16026040 10 μg 10 microgramos
16066040 50 μg 50 microgramos
16046040 200 μg 200 microgramos
16056040 500 μg 500 microgramos
16036040 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16016040
Marca: enQuireBio™ QP6815ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DR6 / TNFRSF21, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_055267.1
ID de gen (Entrez) 27242
Nombre DR6 / TNFRSF21 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TNFRSF21
Longitud de la proteína Cytoplasmic Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia RKSSRTLKKG PRQDPSAIVE KAGLKKSMTP TQNREKWIYY CNGHGIDILK LVAAQVGSQW KDIYQFLCNA SEREVAAFSN GYTADHERAY AALQHWTIRG PEASLAQLIS ALRQHRRNDV VEKIRGLMED TTQLETDKLA LPMSPSPLSP SPIPSPNAKL ENSALLTVEP SPQDKNKGFF VDESEPLLRC DSTSSGSSAL SRNGSFITKE KKDTVLRQVR LDPCDLQPIF DDMLHFLNPE ELRVIEEIPQ AEDKLDRLFE IIGVKSQEAS QTLLDSVYSH LPDLL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.