Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DR6 / TNFRSF21 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DR6 / TNFRSF21, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6815-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16046040
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
NP_055267.1
DR6 / TNFRSF21 Protein
Research Use Only
TNFRSF21
Recombinant Protein
E. coli
RKSSRTLKKG PRQDPSAIVE KAGLKKSMTP TQNREKWIYY CNGHGIDILK LVAAQVGSQW KDIYQFLCNA SEREVAAFSN GYTADHERAY AALQHWTIRG PEASLAQLIS ALRQHRRNDV VEKIRGLMED TTQLETDKLA LPMSPSPLSP SPIPSPNAKL ENSALLTVEP SPQDKNKGFF VDESEPLLRC DSTSSGSSAL SRNGSFITKE KKDTVLRQVR LDPCDLQPIF DDMLHFLNPE ELRVIEEIPQ AEDKLDRLFE IIGVKSQEAS QTLLDSVYSH LPDLL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
27242
200 μg
Not determined.
Cytoplasmic Domain
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote