Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Delta-like protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Delta-like protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2485.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_058637.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 10683 |
Nombre | Delta-like protein 1 |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16023101
|
enQuireBio™
QP8179-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16063101
|
enQuireBio™
QP8179-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16013101
|
enQuireBio™
QP8179-ec-100ug |
100 μg |
554.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16043101
|
enQuireBio™
QP8179-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16053101
|
enQuireBio™
QP8179-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16033101
|
enQuireBio™
QP8179-ec-1mg |
1 mg |
2485.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_058637.1 | |
Delta-like protein 1 | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
10683 | |
Research Use Only | |
DLL3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AGVFELQIHS FGPGPGPGAP RSPCSARLPC RLFFRVCLKP GLSEEAAESP CALGAALSAR GPVYTEQPGA PAPDLPLPDG LLQVPFRDAW PGTFSFIIET WREELGDQIG GPAWSLLARV AGRRRLAAGG PWARDIQRAG AWELRFSYRA RCEPPAVGTA CTRLCRPRSA PSRCGPGLRP CAPLEDECEA PLVCRAGCSP EHGFCEQPGE CRCLEGWTGP LCTVPVSTSS CLSPRGPSSA TTGCLVPGPG PCDGNPCANG GSCSETPRSF ECTCPRGFYG LRCEVSGVTC ADGPCFNGGL CVGGADPDSA YICHCPPGFQ GSNCEKRVDR CSLQPCRNGG LCLDLGHALR CRCRAGFAGP RCEHDLDDCA GRACANGGTC VEGGGAHRCS CALGFGGRDC RERADPCAAR PCAHGGRCYA HFSGLVCACA PGYMGARCEF PVHPDGASAL PAAPPGLRPG DPQRYL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Delta-like protein 1