Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Delta-like protein 1
Código de producto. 16013101
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16013101 100 μg 100 microgramos
16023101 10 μg 10 microgramos
16063101 50 μg 50 microgramos
16043101 200 μg 200 microgramos
16053101 500 μg 500 microgramos
16033101 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16013101
Marca: enQuireBio™ QP8179ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Delta-like protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_058637.1
ID de gen (Entrez) 10683
Nombre Delta-like protein 1
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen DLL3
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia AGVFELQIHS FGPGPGPGAP RSPCSARLPC RLFFRVCLKP GLSEEAAESP CALGAALSAR GPVYTEQPGA PAPDLPLPDG LLQVPFRDAW PGTFSFIIET WREELGDQIG GPAWSLLARV AGRRRLAAGG PWARDIQRAG AWELRFSYRA RCEPPAVGTA CTRLCRPRSA PSRCGPGLRP CAPLEDECEA PLVCRAGCSP EHGFCEQPGE CRCLEGWTGP LCTVPVSTSS CLSPRGPSSA TTGCLVPGPG PCDGNPCANG GSCSETPRSF ECTCPRGFYG LRCEVSGVTC ADGPCFNGGL CVGGADPDSA YICHCPPGFQ GSNCEKRVDR CSLQPCRNGG LCLDLGHALR CRCRAGFAGP RCEHDLDDCA GRACANGGTC VEGGGAHRCS CALGFGGRDC RERADPCAAR PCAHGGRCYA HFSGLVCACA PGYMGARCEF PVHPDGASAL PAAPPGLRPG DPQRYL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.