Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DDB1- and CUL4-associated factor 7 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DDB1- and CUL4-associated factor 7, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2485.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_005819.3 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 10238 |
Nombre | DDB1- and CUL4-associated factor 7 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16026550
|
enQuireBio™
QP6885-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16066550
|
enQuireBio™
QP6885-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16016550
|
enQuireBio™
QP6885-ec-100ug |
100 μg |
554.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16046550
|
enQuireBio™
QP6885-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16056550
|
enQuireBio™
QP6885-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16036550
|
enQuireBio™
QP6885-ec-1mg |
1 mg |
2485.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_005819.3 | |
DDB1- and CUL4-associated factor 7 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
10238 | |
Research Use Only | |
DCAF7 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSLHGKRKEI YKYEAPWTVY AMNWSVRPDK RFRLALGSFV EEYNNKVQLV GLDEESSEFI CRNTFDHPYP TTKLMWIPDT KGVYPDLLAT SGDYLRVWRV GETETRLECL LNNNKNSDFC APLTSFDWNE VDPYLLGTSS IDTTCTIWGL ETGQVLGRVN LVSGHVKTQL IAHDKEVYDI AFSRAGGGRD MFASVGADGS VRMFDLRHLE HSTIIYEDPQ HHPLLRLCWN KQDPNYLATM AMDGMEVVIL DVRVPCTPVA RLNNHRACVN GIAWAPHSSC HICTAADDHQ ALIWDIQQMP RAIEDPILAY TAEGEINNVQ WASTQPDWIA ICYNNCLEIL RV | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human DDB1- and CUL4-associated factor 7 Protein