Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DDB1- and CUL4-associated factor 7 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_005819.3 |
| ID de gen (Entrez) | 10238 |
| Nombre | DDB1- and CUL4-associated factor 7 Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | DCAF7 |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |