Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DDB1- and CUL4-associated factor 7 Protein
Código de producto. 16056550
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16056550
Marca: enQuireBio™ QP6885ec500ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DDB1- and CUL4-associated factor 7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_005819.3
ID de gen (Entrez) 10238
Nombre DDB1- and CUL4-associated factor 7 Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen DCAF7
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MSLHGKRKEI YKYEAPWTVY AMNWSVRPDK RFRLALGSFV EEYNNKVQLV GLDEESSEFI CRNTFDHPYP TTKLMWIPDT KGVYPDLLAT SGDYLRVWRV GETETRLECL LNNNKNSDFC APLTSFDWNE VDPYLLGTSS IDTTCTIWGL ETGQVLGRVN LVSGHVKTQL IAHDKEVYDI AFSRAGGGRD MFASVGADGS VRMFDLRHLE HSTIIYEDPQ HHPLLRLCWN KQDPNYLATM AMDGMEVVIL DVRVPCTPVA RLNNHRACVN GIAWAPHSSC HICTAADDHQ ALIWDIQQMP RAIEDPILAY TAEGEINNVQ WASTQPDWIA ICYNNCLEIL RV
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.