Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human COMP Protein
A cDNA sequence encoding the COMP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00€ - 8190.00€
Especificaciones
Nombre | COMP Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15997398
|
enQuireBio™
QP11483-2ug |
2 μg |
143.00€
2 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15977398
|
enQuireBio™
QP11483-10ug |
10 μg |
222.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15987398
|
enQuireBio™
QP11483-1mg |
1 mg |
8190.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
COMP Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
COMP HEK Human was filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml supplied in 20mM TRIS and 50mM NaCl, pH 7.5 |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Human (HEK293) | |
HVDYKDDDDK PAGQGQSPLG SDLGPQMLRE LQETNAALQD VRELLRQQVR EITFLKNTVM ECDACGMQQS VRTGLPSVRP LLHCAPGFCF PGVACIQTES GARCGPCPAG FTGNGSHCTD VNECNAHPCF PRVRCINTSP GFRCEACPPG YSGPTHQGVG LAFAKANKQV CTDINECETG QHNCVPNSVC INTRGSFQCG PCQPGFVGDQ ASGCQRRAQR FCPDGSPSEC HEHADCVLER DGSRSCVCAV GWAGNGILCG RDTDLDGFPD EKLRCPERQC RKDNCVTVPN SGQEDVDRDG IGDACDPDAD GDGVPNEKDN CPLVRNPDQR NTDEDKWGDA CDNCRSQKND DQKDTDQDGR GDACDDDIDG DRIRNQADNC PRVPNSDQKD SDGDGIGDAC DNCPQKSNPD QADVDHDFVG DACDSDQDQD GDGHQDSRDN CPTVPNSAQE DSDHDGQGDA CDDDDDNDGV PDSRDNCRLV PNPGQEDADR DGVGDVCQDD FDADKVVDKI DVCPENAEVT LTDFRAFQTV VLDPEGDAQI DPNWVVLNQG REIVQTMNSD PGLAVGYTAF NGVDFEGTFH VNTVTDDDYA GFIFGYQDSS SFYVVMWKQM EQTYWQANPF RAVAEPGIQL KAVKSSTGPG EQLRNALWHT GDTESQVRLL WKDPRNVGWK DKKSYRWFLQ HRPQVGYIRV RFYEGPELVA DSNVVLDTTM RGGRLGVFCF SQENIIWANL RYRCNDTIPE DYETHQLRQA |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human COMP Protein