missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human COMP Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | COMP Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | Human (HEK293) |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Secuencia | HVDYKDDDDK PAGQGQSPLG SDLGPQMLRE LQETNAALQD VRELLRQQVR EITFLKNTVM ECDACGMQQS VRTGLPSVRP LLHCAPGFCF PGVACIQTES GARCGPCPAG FTGNGSHCTD VNECNAHPCF PRVRCINTSP GFRCEACPPG YSGPTHQGVG LAFAKANKQV CTDINECETG QHNCVPNSVC INTRGSFQCG PCQPGFVGDQ ASGCQRRAQR FCPDGSPSEC HEHADCVLER DGSRSCVCAV GWAGNGILCG RDTDLDGFPD EKLRCPERQC RKDNCVTVPN SGQEDVDRDG IGDACDPDAD GDGVPNEKDN CPLVRNPDQR NTDEDKWGDA CDNCRSQKND DQKDTDQDGR GDACDDDIDG DRIRNQADNC PRVPNSDQKD SDGDGIGDAC DNCPQKSNPD QADVDHDFVG DACDSDQDQD GDGHQDSRDN CPTVPNSAQE DSDHDGQGDA CDDDDDNDGV PDSRDNCRLV PNPGQEDADR DGVGDVCQDD FDADKVVDKI DVCPENAEVT LTDFRAFQTV VLDPEGDAQI DPNWVVLNQG REIVQTMNSD PGLAVGYTAF NGVDFEGTFH VNTVTDDDYA GFIFGYQDSS SFYVVMWKQM EQTYWQANPF RAVAEPGIQL KAVKSSTGPG EQLRNALWHT GDTESQVRLL WKDPRNVGWK DKKSYRWFLQ HRPQVGYIRV RFYEGPELVA DSNVVLDTTM RGGRLGVFCF SQENIIWANL RYRCNDTIPE DYETHQLRQA |
| Tampón | COMP HEK Human was filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml supplied in 20mM TRIS and 50mM NaCl, pH 7.5 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?