Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human COMP Protein
Código de producto. 15987398
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
15987398 1 mg 1 miligramo
15997398 2 μg 2 microgramos
15977398 10 μg 10 microgramos
3 options
Código de producto. 15987398
Marca: enQuireBio™ QP114831mg
A cDNA sequence encoding the COMP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre COMP Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Human (HEK293)
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia HVDYKDDDDK PAGQGQSPLG SDLGPQMLRE LQETNAALQD VRELLRQQVR EITFLKNTVM ECDACGMQQS VRTGLPSVRP LLHCAPGFCF PGVACIQTES GARCGPCPAG FTGNGSHCTD VNECNAHPCF PRVRCINTSP GFRCEACPPG YSGPTHQGVG LAFAKANKQV CTDINECETG QHNCVPNSVC INTRGSFQCG PCQPGFVGDQ ASGCQRRAQR FCPDGSPSEC HEHADCVLER DGSRSCVCAV GWAGNGILCG RDTDLDGFPD EKLRCPERQC RKDNCVTVPN SGQEDVDRDG IGDACDPDAD GDGVPNEKDN CPLVRNPDQR NTDEDKWGDA CDNCRSQKND DQKDTDQDGR GDACDDDIDG DRIRNQADNC PRVPNSDQKD SDGDGIGDAC DNCPQKSNPD QADVDHDFVG DACDSDQDQD GDGHQDSRDN CPTVPNSAQE DSDHDGQGDA CDDDDDNDGV PDSRDNCRLV PNPGQEDADR DGVGDVCQDD FDADKVVDKI DVCPENAEVT LTDFRAFQTV VLDPEGDAQI DPNWVVLNQG REIVQTMNSD PGLAVGYTAF NGVDFEGTFH VNTVTDDDYA GFIFGYQDSS SFYVVMWKQM EQTYWQANPF RAVAEPGIQL KAVKSSTGPG EQLRNALWHT GDTESQVRLL WKDPRNVGWK DKKSYRWFLQ HRPQVGYIRV RFYEGPELVA DSNVVLDTTM RGGRLGVFCF SQENIIWANL RYRCNDTIPE DYETHQLRQA
Tampón COMP HEK Human was filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml supplied in 20mM TRIS and 50mM NaCl, pH 7.5