Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Collagen alpha-1(IV) chain Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Collagen alpha-1(IV) chain, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 1855.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001290039.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 1282 |
Nombre | Collagen alpha-1(IV) chain Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16036101
|
enQuireBio™
QP8716-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16076101
|
enQuireBio™
QP8716-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16026101
|
enQuireBio™
QP8716-ec-100ug |
100 μg |
554.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16056101
|
enQuireBio™
QP8716-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16066101
|
enQuireBio™
QP8716-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16046101
|
enQuireBio™
QP8716-ec-1mg |
1 mg | N/A | ||||||
Especificaciones
NP_001290039.1 | |
Collagen alpha-1(IV) chain Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
1282 | |
Research Use Only | |
COL4A1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GCAGSGCGKC DCHGVKGQKG ERGLPGLQGV IGFPGMQGPE GPQGPPGQKG DTGEPGLPGT KGTRGPPGAS GYPGNPGLPG IPGQDGPPGP PGIPGCNGTK GERGPLGPPG LPGFAGNPGP PGLPGMKGDP GEILGHVP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Collagen alpha-1(IV) chain Protein