missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Collagen alpha-1(IV) chain Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Collagen alpha-1(IV) chain, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP8716-ec-1mg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16046101

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_001290039.1
Collagen alpha-1(IV) chain Protein
Research Use Only
COL4A1
Recombinant Protein
E. coli
GCAGSGCGKC DCHGVKGQKG ERGLPGLQGV IGFPGMQGPE GPQGPPGQKG DTGEPGLPGT KGTRGPPGAS GYPGNPGLPG IPGQDGPPGP PGIPGCNGTK GERGPLGPPG LPGFAGNPGP PGLPGMKGDP GEILGHVP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1282
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Collagen alpha-1(IV) chain Protein > 1mg

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado