Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Collagen alpha-1(IV) chain Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Collagen alpha-1(IV) chain, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8716-ec-200ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16056101
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_001290039.1
Collagen alpha-1(IV) chain Protein
Research Use Only
COL4A1
Recombinant Protein
E. coli
GCAGSGCGKC DCHGVKGQKG ERGLPGLQGV IGFPGMQGPE GPQGPPGQKG DTGEPGLPGT KGTRGPPGAS GYPGNPGLPG IPGQDGPPGP PGIPGCNGTK GERGPLGPPG LPGFAGNPGP PGLPGMKGDP GEILGHVP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1282
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Collagen alpha-1(IV) chain Protein > 200μg