Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CMBL Protein
A cDNA sequence encoding the CMBL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | CMBL Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15907328
|
enQuireBio™
QP11456-5ug |
5 μg |
143.00€
5 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15997318
|
enQuireBio™
QP11456-20ug |
20 μg |
222.00€
20 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15987318
|
enQuireBio™
QP11456-1mg |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
CMBL Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The CMBL solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 10% glycerol and 1mM EDTA. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMANEAY PCPCDIGHRL EYGGLGREVQ VEHIKAYVTK SPVDAGKAVI VIQDIFGWQL PNTRYIADMI SGNGYTTIVP DFFVGQEPWD PSGDWSIFPE WLKTRNAQKI DREISAILKY LKQQCHAQKI GIVGFCWGGT AVHHLMMKYS EFRAGVSVYG IVKDSEDIYN LKNPTLFIFA ENDVVIPLKD VSLLTQKLKE HCKVEYQIKT FSGQTHGFVH RKREDCSPAD KPYIDEARRN LIEWLNKYM | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human CMBL Protein