missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CMBL Protein

Código de producto. 15997318
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15997318 20 μg 20 microgramos
15907328 5 μg 5 microgramos
15987318 1 mg 1 miligramo
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15997318

Marca: enQuireBio™ QP1145620ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the CMBL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

Nombre CMBL Protein
Cantidad 20 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMANEAY PCPCDIGHRL EYGGLGREVQ VEHIKAYVTK SPVDAGKAVI VIQDIFGWQL PNTRYIADMI SGNGYTTIVP DFFVGQEPWD PSGDWSIFPE WLKTRNAQKI DREISAILKY LKQQCHAQKI GIVGFCWGGT AVHHLMMKYS EFRAGVSVYG IVKDSEDIYN LKNPTLFIFA ENDVVIPLKD VSLLTQKLKE HCKVEYQIKT FSGQTHGFVH RKREDCSPAD KPYIDEARRN LIEWLNKYM
Tampón The CMBL solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 10% glycerol and 1mM EDTA.
Grado de pureza o calidad Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.