Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CMBL Protein
Código de producto. 15907328
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
15907328 5 μg 5 microgramos
15997318 20 μg 20 microgramos
15987318 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15907328
Marca: enQuireBio™ QP114565ug
A cDNA sequence encoding the CMBL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre CMBL Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMANEAY PCPCDIGHRL EYGGLGREVQ VEHIKAYVTK SPVDAGKAVI VIQDIFGWQL PNTRYIADMI SGNGYTTIVP DFFVGQEPWD PSGDWSIFPE WLKTRNAQKI DREISAILKY LKQQCHAQKI GIVGFCWGGT AVHHLMMKYS EFRAGVSVYG IVKDSEDIYN LKNPTLFIFA ENDVVIPLKD VSLLTQKLKE HCKVEYQIKT FSGQTHGFVH RKREDCSPAD KPYIDEARRN LIEWLNKYM
Tampón The CMBL solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 10% glycerol and 1mM EDTA.
Grado de pureza o calidad Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.