missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human CD23/Fc epsilon RII Protein
Recombinant Protein
121.00€ - 2840.00€
Especificaciones
Número de acceso | P06734, P06734, P06734 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | SDS-PAGE, Bioactivity |
Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4. |
ID de gen (Entrez) | 2208 |
Peso molecular | MolecularWeight-theroretical: 19.2 kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18658215
|
Novus Biologicals™
NBP2-35242-1mg |
1 mg |
2840.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18665995
|
Novus Biologicals™
NBP2-35242-100ug |
100 μg |
846.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18673246
|
Novus Biologicals™
NBP2-35242-500ug |
500 μg |
1900.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18612926
|
Novus Biologicals™
NBP2-35242-5ug |
5 μg |
121.00€
5 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
CD23 Protein is fully biologically active when compared to standard. The ED50 determined by its ability to induce TNF-alpha production by human PBMCs.Especificaciones
P06734, P06734, P06734 | |
Lyophilized from a 0.2 μm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4. | |
MolecularWeight-theroretical: 19.2 kDa | |
Less than 0.1 EU/μg of CD23/Fc epsilon RII as determined by LAL method. | |
FCER2 | |
Biologically Active Proteins | |
CD23/Fc epsilon RII |
SDS-PAGE, Bioactivity | |
2208 | |
Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2 to 8 C for 1 month and (at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze/thaw cycles.) | |
BLAST-2, CD23A, CD23CD23 antigen, CLEC4JC-type lectin domain family 4 member J, C-type lectin domain family 4, member J, Fc fragment of IgE, low affinity II, receptor for (CD23), FCE2Fc fragment of IgE, low affinity II, receptor for (CD23A), fc-epsilon-RII, IGEBF, Immunoglobulin E-binding factor, low affinity immunoglobulin epsilon Fc receptor, Lymphocyte IgE receptor | |
Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL Apportion stock solutions into working aliquots and store (at <-20°C.) | |
>95%, by SDS-PAGE and HPLC |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Novus Biologicals™ Recombinant Human CD23/Fc epsilon RII Protein