missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human CD23/Fc epsilon RII Protein

Código de producto. 18665995 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
500 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
5 microgramos
500 microgramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18665995 100 μg 100 microgramos
18658215 1 mg 1 miligramo
18673246 500 μg 500 microgramos
18612926 5 μg 5 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18665995 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP235242100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

CD23 Protein is fully biologically active when compared to standard. The ED50 determined by its ability to induce TNF-alpha production by human PBMCs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P06734, P06734, P06734
Para utilizar con (aplicación) SDS-PAGE, Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4.
ID de gen (Entrez) 2208
Peso molecular MolecularWeight-theroretical: 19.2 kDa
Cantidad 100 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2 to 8 C for 1 month and (at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze/thaw cycles.)
Concentración de endotoxinas Less than 0.1 EU/μg of CD23/Fc epsilon RII as determined by LAL method.
Alias de gen BLAST-2, CD23A, CD23CD23 antigen, CLEC4JC-type lectin domain family 4 member J, C-type lectin domain family 4, member J, Fc fragment of IgE, low affinity II, receptor for (CD23), FCE2Fc fragment of IgE, low affinity II, receptor for (CD23A), fc-epsilon-RII, IGEBF, Immunoglobulin E-binding factor, low affinity immunoglobulin epsilon Fc receptor, Lymphocyte IgE receptor
Símbolo de gen FCER2
Reconstitución Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL Apportion stock solutions into working aliquots and store (at <-20°C.)
Categoría de investigación Biologically Active Proteins
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE and HPLC
Expresión CD23/Fc epsilon RII
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.