missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
CD23 Protein is fully biologically active when compared to standard. The ED50 determined by its ability to induce TNF-alpha production by human PBMCs.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P06734, P06734, P06734 |
| Para utilizar con (aplicación) | SDS-PAGE, Bioactivity |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4. |
| ID de gen (Entrez) | 2208 |
| Peso molecular | MolecularWeight-theroretical: 19.2 kDa |
| Cantidad | 1 mg |
| Requisitos de almacenamiento | Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2 to 8 C for 1 month and (at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze/thaw cycles.) |
| Concentración de endotoxinas | Less than 0.1 EU/μg of CD23/Fc epsilon RII as determined by LAL method. |
| Alias de gen | BLAST-2, CD23A, CD23CD23 antigen, CLEC4JC-type lectin domain family 4 member J, C-type lectin domain family 4, member J, Fc fragment of IgE, low affinity II, receptor for (CD23), FCE2Fc fragment of IgE, low affinity II, receptor for (CD23A), fc-epsilon-RII, IGEBF, Immunoglobulin E-binding factor, low affinity immunoglobulin epsilon Fc receptor, Lymphocyte IgE receptor |
| Símbolo de gen | FCER2 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?